Få mere at vide
Nicotinic Acid-13C6 (100 ug/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30392197
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30392197 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30392197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT15871X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Molekylær formel 13C6 H5 N O2
Mængde 1x1 mL
Synonym Nicotinic Acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
IUPAC navn (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 129.07
Formel vægt 129.0522
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100 μg/mL