Få mere at vide
Nicotinic Acid-13C6 (100 μg/ml in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic acid-13C6 |
| Mængde | 2 x 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 129.0522 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nicotinic acid-13C6 100 μg/mL |