missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicotinic Acid-13C1 (~1% unlabeled), TRC

Artikelnummer. 30471353
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471353 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4292541G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicotinic Acid-13C1
CAS 57987-14-1
Molekylær formel C513CH5NO2
Mængde 1 g
Synonym 3-Pyridinecarboxylic Acid-13C1, 3-Carboxylpyridine-13C1, 3-Carboxypyridine-13C1 Akotin-13C1, Apelagrin-13C1, Niacin-13C1, Niacor-13C1, Niaspan-13C1, Nicacid-13C1, Pelonin-13C1, Vitamin B3-13C1, Vitamin B5-13C1, Wampocap-13C1, β-Pyridinecarboxylic Acid-13C1
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i6+1
SMIL O[13C](C1=CC=CN=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 124.1
Formel vægt 124.0354
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.