Få mere at vide
Nicotinic Acid-13C1 (~1% unlabeled), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinic Acid-13C1 |
| CAS | 57987-14-1 |
| Molekylær formel | C513CH5NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic Acid-13C1, 3-Carboxylpyridine-13C1, 3-Carboxypyridine-13C1 Akotin-13C1, Apelagrin-13C1, Niacin-13C1, Niacor-13C1, Niaspan-13C1, Nicacid-13C1, Pelonin-13C1, Vitamin B3-13C1, Vitamin B5-13C1, Wampocap-13C1, β-Pyridinecarboxylic Acid-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i6+1 |
| SMIL | O[13C](C1=CC=CN=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.1 |
| Formel vægt | 124.0354 |