Få mere at vide
Nikotinsyre 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326555
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326555 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326555 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15521000AL10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Analyt- eller komponentnavne Niacin (Nicotinic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 N O2
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 123,032 g/mol