Få mere at vide
(-)-Nicotine Tartrate (White Solid), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10717935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10717935 250 mg Amber Glass 250mg
10566764 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10717935 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2533250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
(-)-Nicotine Tartrate is used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-31-6
Molekylær formel C18H26N2O12
Molekylvægt (g/mol) 462.408
InChI nøgle RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonym nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;(3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Nicotine Tartrate
Smeltepunkt 98.00°C
Farve White
Emballage Amber Glass
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 6609
Specifik rotation Report ° (+ or -)
Formel vægt 462.4
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Nicotine Tartrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.