Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotine Bitartrate Dihydrate |
| CAS | 1504589 |
| Smeltepunkt | 93°C to 95°C (literature) |
| Farve | Hvid |
| pH | 3.18 (10% aq. soln.) (literature) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (50mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution) or alcohol |
| IUPAC navn | pent-4-ynsyre |
| Formel vægt | 498.44 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nicotine Bitartrate Dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Nicotine BitartrateDihydrate