Få mere at vide
Nikotin bitartrat dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482902 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482902 250 mg -
11492902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482902 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215355483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 6-3-6019 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
Chemical Identifiers
Molekylær formel C18H30N2O14
Molekylvægt (g/mol) 498.44
MDL nummer MFCD00150899
InChI nøgle LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMIL O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 6-3-6019
Smeltepunkt 93 °C til 95 °C (litteratur)
Farve Hvid
pH 3,18 (10 % vandig opløsning) (litteratur)
Mængde 250 mg
Synonym nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml - klar til let diset, farveløs til svag gul opløsning) eller alkohol.
IUPAC navn bis((2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid) 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine dihydrate
Formel vægt 498.44
Fysisk form Pulver