missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Nicotine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 54-11-5 |
| Smeltepunkt | -79°C |
| Tæthed | 1.01 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 248.8°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006369 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | (-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (-)-Nicotine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?