missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicotine Salicylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotine Salicylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/t10-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 300.1474 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?