Få mere at vide
Nicotine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30009404
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009404 1 mg
30005158 10 mg
30007872 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4245751MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153536-53-9
Molekylær formel C16 H22 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 338.36
Synonym Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, inner salt, Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, inner salt, (S)-, Nicotine N-glucuronide, Nicotine N-β-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-yl]oxane-2-carboxylate
SMIL CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+](c2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine-N-beta-glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1
Formel vægt 338.1478
Procent renhed >95%