Få mere at vide
Nikotin [til engangsbrug], Mikromol™
Artikelnummer. 17968379
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17968379 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17968379 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.000100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nikotin [til engangsbrug]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine
CAS 54-11-5
Analyt- eller komponentnavne Nicotine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C10 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine, Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, (-)-beta-Pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 162,1157 g/mol