Få mere at vide
(-)-Nicotine Ditartrate, TRC
Artikelnummer. 30041022
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041022 1 g
30040446 100 mg
30007704 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4245981G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-31-6
Molekylær formel C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 462.41
Synonym Nicotine ditartrate, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2), Nicotine tartrate (1:2), (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2), (-)-Nicotine ditartrate, (-)-Nicotine hydrogen (+)-tartrate, NSC 97238, Nicotine acid tartrate, Nicotine bitartrate, Nicotine hydrogen (+)-tartrate, Nicotine hydrogen tartrate, Nicotine tartrate, S-(-)-Nicotine hydrogen-(+)-tartrate
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine ditartrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-;2*1-,2-/m011/s1
Formel vægt 462.1486
Procent renhed >95%