Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-Nicotine ditartrate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702524
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18702524 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702524 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3546/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Prototypical nAChR agonist
Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist (Ki values are 1, > 1000, 4000 and 7130 nM at α4β2, α1β1δγ, rat α7 and human α7 respectively). Exhibits vasoconstrictive, hypertensive and prothrombotic activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Nicotine ditartrate
CAS 65-31-6
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H26N2O12
Formel vægt 462.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 462.408