Få mere at vide
Nikotin-ditartrat-dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18061170
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18061170 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1522.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nikotin ditartrat-dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Analyt- eller komponentnavne Nicotine ditartrate dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
SMIL O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre; 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 498.44
Mængde 250 mg
Formel vægt 498,1697 g/mol