Få mere at vide
Nikotin-ditartrat-dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457588
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457588 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457588 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1522.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Analyt- eller komponentnavne Nicotine ditartrate dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre; 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin; dihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 498.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 498,1697 g/mol