Få mere at vide
R&D Systems™ Nicotinamide
Artikelnummer. 18782534
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18782534 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782534 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4106/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 DKK
    615.30 DKK / 50mg
    Spare 35.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. PARP-1 inhibitor
Nicotinamide is an anti-inflammatory agent. Inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) enzymes. NAD+ precursor. Promotes differentiation of mesenchymal stem cells to insulin producing cells when used in combination with growth factors and high glucose concentration. Nicotinamide also acts as a SIRT1 inhibitor and promotes the expansion of hematopoietic progenitor cells
For more information about how Nicotinamide may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide
CAS 98-92-0
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C6H6N2O
Formel vægt 122.12
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 122.127