missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicotinamide Riboside Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinamide riboside chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 290.0669 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?