Få mere at vide
Nicotinamide N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Nicotinamide N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nicotinamide N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Nicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide, Nicotinamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMIL | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| IUPAC navn | 1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxamide |
| Vis mere |