Få mere at vide
Nicotinamide N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17943226
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17943226 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17943226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0552.020025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nicotinamide N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide N-Oxide
CAS 1986-81-8
Analyt- eller komponentnavne Nicotinamide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Nicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide, Nicotinamide Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMIL NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 138.0429 g/mol