Få mere at vide
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16434596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16434596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101407
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N2O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation