Få mere at vide
Nicotinamide N-oxide, 98%
Artikelnummer. 15457808
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457808 25 g 25g
15467808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61292.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1986-81-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1986-81-8
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00006202
InChI nøgle USSFUVKEHXDAPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72661
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxamid
SMIL C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide N-oxide
Smeltepunkt 291°C to 293°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym nicotinamide n-oxide, nicotinamide 1-oxide, 1-oxynicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 1-oxide, 1-oxy-nicotinamide, niacinamide-n-oxide, nicotinamide, 1-oxide, 3-pyridinecarboxamide,1-oxide, 3-carbamoylpyridin-1-ium-1-olate, 3-aminocarbonyl pyridinium-1-olate
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%