Få mere at vide
Nicotinamide-N-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinamide-N-15N |
| CAS | 113950-01-9 |
| Molekylær formel | C6H6N15NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(Aminocarbonyl)pyridine-15N, 3-Amidopyridine-15N, 3-Carbamoylpyridine-15N, 3-Pyridinecarboxylic Acid Amide-15N, Aminicotin-15N, Benicot-15N, Delonin Amide-15N, Dipegyl-15N, NAM-15N, NSC 13128-15N, NSC 27452-15N, Niacinamide-15N, Niavit PP-15N, Nicamina-15N, Nicamindon-15N, Nicasir-15N, Nicobion-15N, Nicofort-15N, Nicosan 2-15N, Nicosylamide-15N, Nicotilamide-15N, Nicotine Acid Amide-15N, Nicotinic Acid Amide-15N, Nicotinic Amide-15N, Nicotylamide-15N, Nicovit-15N, Nicovitina-15N, Nictoamide-15N, Niocinamide-15N, Vitamin B-15N, Nicotinamide-(amide-15N), Nicotinamide Amide-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i7+1 |
| SMIL | [15NH2]C(C1=CC=CN=C1)=O |
| IUPAC navn | Nicotinamide-N-15N |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.12 |
| Formel vægt | 123.05 |