Få mere at vide
β-Nicotinamide mononucleotide, MedChemExpress
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Beskrivelse
β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Nicotinamide mononucleotide |
| CAS | 1094-61-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H15N2O8P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | β-NM NMN |
| Opløselighedsinformation | H2O : 83.33 mg/mL (249.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.22 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.