Få mere at vide
Nicotinamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17943786
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943786 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0552.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nikotinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Analyt- eller komponentnavne Nicotinamide (Vitamin B3)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMIL NC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 122,048 g/mol