Få mere at vide
Nikotinamid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457394
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457394 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457394 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0552.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Analyt- eller komponentnavne Nicotinamide (Vitamin B3)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 122,048 g/mol