Få mere at vide
β-Nicotinamid adenin dinukleotid, reduceret, dinatriumsalt,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11308789 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308789 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11308789 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210116801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, disodium salt
CAS 606-68-8
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C21H27N7Na2O14P2
MDL nummer MFCD00036200
Mængde 1 g
Synonym beta-nadh disodium salt
InChI nøgle QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dioxymethyl-hydrogenphosphoryl-2-hydroxymethylphoxolan; hydrogen; natrium
Molekylvægt (g/mol) 709.41
PubChem CID 131673989
Formel vægt 709.4
Fysisk form Pulver