Få mere at vide
β-Nicotinamid adenin dinukleotidphosphat natriumsalthydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287303 100 mg Glasflaske 100mg
10144570 500 mg Glasflaske 500mg
11906821 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227571000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 698999-85-8 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698999-85-8
Molekylær formel C21H27N7NaO17P3
Molekylvægt (g/mol) 765.39
MDL nummer MFCD00036973
InChI nøgle JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
SMIL [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Smeltepunkt 175.0°C to 178.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 mg
Analyseprocentområde determination,based on dry weight)
Merck Index 14,6348
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-hydroxy-4-yl)-oxolan-4-yl)-3, fosfat; natrium
Formel vægt 765.39
Procent renhed ≥97%