Få mere at vide
β-Nicotinamid adenin dinukleotidphosphat natriumsalthydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | 175.0°C to 178.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 mg |
| Analyseprocentområde | determination,based on dry weight) |
| Merck Index | 14,6348 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate |
| IUPAC navn | natrium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ5-pyridin-1-ylium |
| Formel vægt | 765.39 |
| Show More |