Få mere at vide
β-Nicotinamid adenin dinukleotid phosphat reduceret tetranatriumsalt, 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472492 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472492 50 mg 50mg
11462492 25 mg 25mg
11412502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215174250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-71-1
Molekylær formel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvægt (g/mol) 833.35
MDL nummer MFCD10567216
InChI nøgle WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Farve Hvid
Mængde 50 mg
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-hydroxyhydrogen-4-yl)-3,olan-yl)-3, fosfat;molekylært hydrogen;natrium
Formel vægt 833.4
Procent renhed 0.95
Fysisk form Pulver