Få mere at vide
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Monosodium Salt, Tetrahydrate
Shop alle Thermo Scientific produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 4779954 |
| Formel vægt | 837.45 |
| Emballage | Plastic bottle |