Få mere at vide
β-Nicotinamid adenin dinukleotidphosphat, dinatriumsalt, 98-100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398769 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
50mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398769 250 mg 250mg
11378769 50 mg 50mg
11388769 100 mg 100mg
11308779 500 mg 500mg
11318779 1 g 1g
11328779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11398769 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210116683
Kemiske identifikatorer
CAS 24292-60-2
Molekylær formel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvægt (g/mol) 787.37
MDL nummer MFCD00065390
InChI nøgle WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-hydroxy-4-yl)-oxolan-4-yl)-3, fosfat; natrium
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98-100%
Mængde 250 mg
Formel vægt 787.4
Fysisk form Pulver