Få mere at vide
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005765
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005765 1 g 1g
31000188 100 g 100g
30990448 25 g 25g
30993058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31005765 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1165811g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
CAS 53-59-8
Molekylær formel C21H28N7O17P3
MDL nummer MFCD00067537
Mængde 1 g
SMIL O=C(C1=C[N+]([C@@H]2O[C@H](COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N4C5=NC=NC(N)=C5N=C4)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)(O)=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)=CC=C1)N
Molekylvægt (g/mol) 743.41
Procent renhed 98%