Få mere at vide
β-Nicotinamid Adenin dinukleotid, oxideret, fri syre, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400222 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400222 1 g 1g
11410222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400222 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 DKK
    1614.21 DKK / 1g
    Spare 80.79 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Molekylvægt (g/mol) 663.43
MDL nummer MFCD00150377
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dimethyl-oxolanphosphory!
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Oxidized, Free Acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 1 g
Formel vægt 663.4 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver