Få mere at vide
β-Nicotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497550 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497550 500 mg 500mg
11487550 100 mg 100mg
11417560 5 g 5g
11427560 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497550 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100499.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    1120.54 DKK / 500mg
    Spare 59.46 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fungerer som et vigtigt elektronacceptormolekyle i biologiske oxidationer. β-Nicotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals tjener som et coenzym af dehydrogenaserne og fungerer som en hydrogenacceptor. β-NAD er en af de biologisk aktive former for
β-NAD forekommer i levende celler primært i oxideret tilstand.
  • Fungerer som et coenzym af hydrid-overførselsenzymer i dehydrogenaser, især ved dehydrogenering af primære og sekundære alkoholer
  • Fungerer sædvanligvis som en brintacceptor og danner NADH, som derefter fungerer som en brintdonor i åndedrætskæden
  • Anvendes som et substrat for NAD(+)-forbrugende enzymer, som omfatter ADP-ribosetransferaser, poly(ADP-ribose) polymeraser, cADP-ribosesyntaser og sirtuiner
  • For nylig rapporteret at være en P2Y11-agonist
Kemiske identifikatorer
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Molekylvægt (g/mol) 663.43
MDL nummer MFCD00150377
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dimethyl-oxolanphosphory!
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Absorbans λ Max (vand): 259 ±3 nm
Smeltepunkt 160 °C (litteratur)
pH 2 til 4 (1 % vandig opl.)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (200 mg/ml)
Formel vægt 663,4 (anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver