Få mere at vide
β-Nicotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493000 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493000 25 g 25g
11473000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493000 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210031925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 DKK
    5532.18 DKK / 25g
    Spare 277.82 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fungerer som et coenzym af dehydrogenaserne. β-Nicotinamid Adenin Dinukleotid, MP Biomedicals er en af de biologisk aktive former for nikotinsyre, der forekommer i levende celler primært i oxideret tilstand. Det er en stor elektronacceptor mol
  • Fungerer som et coenzym af dehydrogenaserne, især ved dehydrogenering af primære og sekundære alkoholer
  • Fungerer sædvanligvis som en brintacceptor og danner NADH, som derefter fungerer som en brintdonor i åndedrætskæden
  • Fungerer som et coenzym for hydrid-overførselsenzymer
  • Anvendes som et substrat for NAD(+)-forbrugende enzymer, som omfatter ADP-ribosetransferaser, poly(ADP-ribose) polymeraser, cADP-ribosesyntaser og sirtuiner
  • For nylig rapporteret at være en P2Y11-agonist
Kemiske identifikatorer
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Molekylvægt (g/mol) 663.43
MDL nummer MFCD00150377
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dimethyl-oxolanphosphory!
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
pH 2 til 4 (1 % vandig opl.)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (200 mg/ml)
Formel vægt 663,40 (anhydrous)
Procent renhed ≥93%
Fysisk form Pulver