Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 6429 |
| Opløselighedsinformation | (1% i vand) Klar, farveløs |
| Formel vægt | 663.43 |
| Procent renhed | 98+% |
| Vis mere |