Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikotinamid, 99%
Artikelnummer. 10447710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447710 100 g Plastflaske 100g
10163270 500 g Plastflaske 500g
10117953 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447710 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 128271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.42 DKK
    284.65 DKK / 100g
    Spare 31.77 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-92-0
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00006395
InChI nøgle DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC navn pyridin-3-carboxamid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128,0 °C til 131,0 °C
Farve Hvid
pH 6,0 til 7,5 (5% soln ved 20 °C)
Kogepunkt 150,0 °C til 160,0 °C
Flammepunkt >150 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (4 timer) (silica-gel)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 22, 40
Merck Index 15, 6608
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/1,5 ml alkohol, 1 g/10 ml glycerol
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.