Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikotinamid, 99%
Artikelnummer. 10163270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10163270
Brand: Thermo Scientific Chemicals 128275000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-92-0
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00006395
InChI nøgle DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC navn pyridin-3-carboxamid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 131.0°C
Farve Hvid
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Kogepunkt 150.0°C to 160.0°C
Flammepunkt >150°C
Tab ved tørring 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 22, 40
Merck Index 15, 6608
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.