Få mere at vide
Nikotinamid, 99%
Artikelnummer. 11498536
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498536 250 g 250g
11498730 100 g 100g
11488536 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15970.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.78 DKK
    400.65 DKK / 250g
    Spare 44.13 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Nikotinamid er en byggesten (aktiv komponent) af coenzymer nikotinamid adenindinukleotid (NAD) og nikotinamid adenindinukleotidphosphat (NADP). Det kan bruges som et substrat for nikotinamidphosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), det hastighedsbegrænsende enzym til NAD(+)-biosyntese og et vigtigt signalmolekyle. Det er et amidderivat af vitamin B3 og en PARP-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Nikotinamid er en byggesten (aktiv komponent) af coenzymer nicotinamid adenin dinukleotid (NAD) og nikotinamid adenin dinukleotid phosphate (NADP). Det kan bruges som et substrat for nikotinamidphosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), det hastighedsbegrænsende enzym til NAD(+)-biosyntese og et vigtigt signalmolekyle. Det er et amidderivat af vitamin B3 og en PARP-hæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, glycerol, DMSO, methanol, butanol og chloroform. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-92-0
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD00006395
InChI nøgle DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC navn pyridin-3-carboxamid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinamide
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Tæthed 1.4
Flammepunkt 182 °C (360 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 383619
Merck Index 14,6523
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, glycerol, DMSO, methanol, butanol og kloroform. Let opløselig i æter.
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotinamide