Få mere at vide
Nicotinamide-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinamide-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 347841-88-7 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 N2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide-d4, 3-(Aminocarbonyl)pyridine-d4, 3-Amidopyridine-d4, 3-Carbamoylpyridine-d4, 3-Pyridinecarboxylic acid amide-d4, Aminicotin-d4, Benicot-d4, Nicosylamide-d4, Nicotilamide-d4, Nicotinic Acid Amide-d4, Vitamin B-d4, Vitamin B3-d4, Nicotinamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4 H,(H2,7,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0731 g/mol |
| Vis mere |