missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nicotinamide 1,N6-Ethenoadenine Dinucleotide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinamide 1,N6-Ethenoadenine Dinucleotide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N7O14P2/c24-19(35)11-2-1-4-28(6-11)22-17(33)15(31)12(42-22)7-40-45(36,37)44-46(38,39)41-8-13-16(32)18(34)23(43-13)30-10-26-14-20-25-3-5-29(20)9-27-21(14)30/h1-6,9-10,12-13,15-18,22-23,31-34H,7-8H2,(H3-,24,35,36,37,38,39)/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,22-,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 687.1091 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?