Få mere at vide
Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052241
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052241 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052241 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1801.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
CAS 555-90-8
Analyt- eller komponentnavne Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 N4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone
InChI formel InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+
SMIL NC(=S)N\N=C\c1cccnc1
IUPAC navn [(E)-pyridin-3-ylmethylideneamino]thiourea
Molekylvægt (g/mol) 180.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 180.047 g/mol