Få mere at vide
Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone, LoGiCal
Artikelnummer. 30457445
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457445 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457445 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1801.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
CAS 555-90-8
Analyt- eller komponentnavne Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 N4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone
InChI formel InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+
Løsningstype Neat
SMIL NC(=S)N\N=C\c1cccnc1
IUPAC navn [(E)-pyridin-3-ylmethylideneamino]thiourea
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 180.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 180.047 g/mol