Få mere at vide
Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone |
| CAS | 555-90-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=S)N\N=C\c1cccnc1 |
| Vis mere |