Få mere at vide
Nicotiflorin, MedChemExpress
Beskrivelse
Nicotiflorin is a flavonoid glycoside extracted from a traditional Chinese medicine Flos Carthami. Nicotiflorin shows potent antiglycation activity and neuroprotection effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotiflorin |
| CAS | 17650-84-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H30O15 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (420.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)O2)O)O)O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)OC5=CC(O)=CC(O)=C15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.52 |
| Formel vægt | 594.52 |
| Vis mere |