missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nicotianamine, TRC

Artikelnummer. 30012914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012914 10 mg
30009817 5 mg
30008504 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN40850010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34441-14-0
Molekylær formel C11 H19 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 289.29
IUPAC navn (2S)-1-[(3S)-3-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]amino]-3-carboxypropyl]aziridine-2-carboxylic acid
SMIL N[C@@H](CCN[C@@H](CCN1C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicotianamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19N3O6/c12-6(9(15)16)1-3-13-7(10(17)18)2-4-14-5-8(14)11(19)20/h6-8,13H,1-5,12H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,7-,8-,14?/m0/s1
Formel vægt 289.1274
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.