Få mere at vide
Nicotelline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotelline |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11N3/c1-3-13(10-16-6-1)12-5-8-18-15(9-12)14-4-2-7-17-11-14/h1-11H |
| Formel vægt | 233.0953 |