Få mere at vide
Nicosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicosulfuron |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-21(2)13(22)9-6-5-7-16-12(9)28(24,25)20-15(23)19-14-17-10(26-3)8-11(18-14)27-4/h5-8H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,23) |
| Formel vægt | 410.1009 |
| Procent renhed | >95% |