Få mere at vide
Nicosulfuron metabolite AUSN 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324866
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324866 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324866 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15515200WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
CAS 2307738-55-0
Analyt- eller komponentnavne Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H14 N6 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
SMIL CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N
IUPAC navn 2-(carbamimidoylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 314.321
Mængde 1 ml
Formel vægt 314.0797 g/mol