Få mere at vide
Nicorandil, TRC
Artikelnummer. 30475690
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30475690 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30475690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39850050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicorandil
CAS 65141-46-0
Molekylær formel C8 H9 N3 O4
Mængde 50 mg
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
SMIL [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn 2-(pyridin-3-carbonylamino)ethylnitrat
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Formel vægt 211.0593