Få mere at vide
Nicorandil N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicorandil Pyridine Oxide |
| CAS | 107833-98-7 |
| Molekylær formel | C8H9N3O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O5/c12-8(9-3-5-16-11(14)15)7-2-1-4-10(13)6-7/h1-2,4,6H,3,5H2,(H,9,12) |
| SMIL | O=C(NCCO[N+]([O-])=O)C1=CN(=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | 3-((2-(nitrooxy)ethyl)carbamoyl)pyridine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.17 |
| Formel vægt | 227.05 |